Merck
M0503
Sigma-Aldrich
Mitomycin C aus Streptomyces caespitosus
powder, contains NaCl as solubilizer
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.33
Beilstein:
7231816
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.76
Biologische Quelle
Streptomyces caespitosus
Qualitätsniveau
Form
powder
Enthält
NaCl as solubilizer
Farbe
gray
purple/blue
(1) 3.2, (2) 6.5
Löslichkeit
H2O: 1 vial + 4 mL, clear to slightly hazy, blue to purple
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChIKey
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Chemische Struktur: Aziridin
Anwendung
Mitomycin C wird von einem Stamm von Actinomyces, Streptomyces caespitosus produziert. Es enthält drei krebsbekämpfende Einheiten: Chinin-, Urethan- und Aziridingruppen. Es wird verwendet, um mitotisch inaktive Feeder-Zellen in Zellkultursystemen zu erzeugen, z. B. die mitotisch inaktiven Fibroblasten, die in Embryonalstammzellensystemen verwendet werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsmechanismus: Dieses Produkt ist ein Alkylierungsmittel, das spezifisch auf die Guaninnukleosidsequenz 5′-CpG-3′ abzielt. Es hemmt die DNA-Synthese, indem es kovalent mit der DNA reagiert und Vernetzungen zwischen komplementären DNA-Strängen bildet. Diese Wechselwirkung verhindert die Trennung der komplementären DNA-Stränge und hemmt somit die DNA-Replikation.
Antimikrobielles Spektrum: Mitomycin C weist eine starke Antitumorwirkung, insbesondere gegen Ehrlich-Aszites-Tumorzellen, sowie eine starke bakterizide Wirkung gegen grampositive und gramnegative Bakterien auf.
Vorsicht
Dieses Fläschchen enthält 2 mg Mitomycin C und 48 mg NaCl. Stammlösungen sollten filtersterilisiert und bei 2 bis 8 °C im Dunkeln gelagert werden. Lösungen mit einem pH-Wert von 6 bis 9 können bei 0 bis 5 °C bis zu einer Woche gelagert werden, wenn sich aber eine Ausfällung bildet, sollte eine frische Lösung hergestellt werden. Die ausgefällte Lösung erwies sich als toxisch gegenüber Zellen.
Angaben zur Herstellung
Mitomycin C ist zu 0,5 mg/ml wasserlöslich, mit einem pH-Wert von 6,0 bis 7,5. In sauren Lösungen mit pH<6 wird es einer schnellen Zersetzung unterzogen, und behält seine Wirkung am wahrscheinlichsten in Lösungen mit einem pH-Wert von 6 bis 9.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Xin Wang et al.
Nature medicine, 19(4), 473-480 (2013-03-26)
Sorting nexin 27 (SNX27), a brain-enriched PDZ domain protein, regulates endocytic sorting and trafficking. Here we show that Snx27(-/-) mice have severe neuronal deficits in the hippocampus and cortex. Although Snx27(+/-) mice have grossly normal neuroanatomy, we found defects in
Ali Fathi et al.
Proteomics, 9(21), 4859-4870 (2009-10-29)
Gene expression analyses of embryonic stem cells (ESCs) will help to uncover or further define signaling pathways and molecular mechanisms involved in the maintenance of self-renewal and pluripotency. We employed a 2-DE-based proteomics approach to analyze human ESC line, Royan
Sayuri Yamazaki et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(11), 5488-5497 (2014-10-29)
Accumulating evidence shows that immunological tolerance induced by Ag administration together with UVB irradiation is dependent on Foxp3(+) CD4(+) regulatory T (Treg) cells. However, the mechanisms by which UVB controls Treg cells in the skin are currently unclear. In this
D Hompes et al.
Journal of surgical oncology, 109(6), 527-532 (2014-01-01)
Oxaliplatin and Mitomycin C (MMC) are both suitable as intraperitoneal chemotherapy agents in HIPEC for peritoneal carcinomatosis (PC) of colorectal cancer (CRC). Patient cohorts from two different HIPEC-centers underwent cytoreductive surgery and HIPEC with Oxaliplatin (39 patients) and MMC (56
Masaki Hikida et al.
The Journal of experimental medicine, 206(3), 681-689 (2009-03-11)
Resting antigen-experienced memory B cells are thought to be responsible for the more rapid and robust antibody responses after antigen reencounter, which are the hallmark of memory humoral responses. The molecular basis for the development and survival of memory B
Artikel
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.