Merck
324626
Millipore
EGTA, molekularbiologische Qualität
EGTA, Molecular Biology Grade
Synonym(e):
EGTA, molekularbiologische Qualität
Größe auswählen
25 G
203,00 €
203,00 €
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
203,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H24N2O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.25
203,00 €
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - AH3760000
Assay
≥98% dry basis (complexometric)
Form
solid (fine)
Eignung der Reaktion
reagent type: chelator
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
1 M NaOH: soluble
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Fremdaktivität
DNases, proteases, RNases, none detected
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
N(CCOCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChIKey
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Für Ca2+ selektiver Chelatbildner. Bindet ein Kation pro Molekül. Induziert Apoptose in Phäochromozytom-Zellen (PC12).
Anwendung
  • Live imaging of intra-lysosome pH in cell lines and primary neuronal culture using a novel genetically encoded biosensor: In dieser Studie wird ein genetisch codierter Biosensor zur Echtzeitüberwachung lysosomaler pH-Änderungen vorgestellt, der möglicherweise durch Puffermittel wie EGTA verstärkt wird. Die Ergebnisse könnten Aufschluss über zelluläre Mechanismen geben, die durch Calciumchelatbildung beeinflusst werden (Ponsford et al., 2021).
  • Comparative Proteomic Analysis of Pleurotus ostreatus Reveals Great Metabolic Differences in the Cap and Stipe Development and the Potential Role of Ca(2+): Die Forschung unterstreicht die Rolle von Calcium bei der Pilzentwicklung, wobei EGTA diese biologischen Prozesse möglicherweise durch die Calciumchelatbildung beeinflussen könnte (Zhu et al., 2019).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Lindenboim, L., et al. 1995. J. Neurochem.64, 1054.
Bers, D.M. 1982. Am. J. Physiol.242, C404.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
Bewertungen
Aktive Filter
  1. 1 Bewertung ohne Rezension