Merck
03777
Sigma-Aldrich
Ethylenglykol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraessigsäure
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Chel-DE, EGTA, Ethylen-bis(oxyethylennitrilo)tetraessigsäure, ‘Glykoletherdiamin-tetraessigsäure’
Größe auswählen
10 G
155,00 €
50 G
545,00 €
155,00 €
Versandbereit am02. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
155,00 €
50 G
545,00 €
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.35
Beilstein:
1717370
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
155,00 €
Versandbereit am02. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.0% (T)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: chelator
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Glührückstand
≤0.05% (as SO4)
Verlust
≤1.0% loss on drying, 110 °C
mp (Schmelzpunkt)
241 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 263 nm in 1 M NaOH at 0.1 M
SMILES String
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChIKey
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Chelatbildendes Reagens für die Bestimmung von Calcium in Gegenwart von Magnesium
Ethylenglycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraessigsäure kann für die molekularbiologische und biochemische Forschung und für Untersuchungen von Reagenzien und Chelatoren genutzt werden. Ethylenglycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraessigsäure wurde in einer Studie verwendet, die die Reaktion des β-Cyclodextrin-Hämin-Komplexes bei der Induktion der Adventivwurzelbildung von Gurken mit einem Hämoxygenase-1-abhängigen Mechanismus und Calcium-Signalling darstellte.
Biochem./physiol. Wirkung
Ethylenglycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraessigsäure A ist ein Chelatbildner, der für die Bestimmung von Calcium in Gegenwart von Magnesium eingesetzt wird.
Sonstige Hinweise
Buffer component in dideoxy sequencing of RNA using reverse transcriptase[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C.S. Hahn et al.
Methods in Enzymology, 180, 123-123 (1989)
Kennedy R Lees et al.
Stroke, 44(3), 580-584 (2013-02-09)
DP-b99, a lipophilic moderate-affinity chelator of zinc, was postulated to improve recovery after acute ischemic stroke. We evaluated the safety and therapeutic effects of DP-b99 in patients with acute hemispheric ischemic stroke. The Membrane-Activated Chelator Stroke Intervention trial was a
Walter Marcotti et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(16), 5505-5514 (2014-04-18)
Tip links between adjacent stereocilia are believed to gate mechano-electrical transducer (MET) channels and mediate the electrical responses of sensory hair cells. We found that mouse auditory hair cells that lack tip links due to genetic mutations or exposure to
David R Whitfield et al.
The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry, 23(2), 141-148 (2014-06-24)
Depression is a common symptom in dementia with Lewy bodies (DLB), Parkinson disease dementia (PDD), and Alzheimer disease (AD), yet its molecular basis remains unclear and current antidepressants do not appear to be effective. Cerebral zinc has been implicated in
Anita C Bellail et al.
Nature communications, 5, 4234-4234 (2014-06-24)
Ubiquitination governs oscillation of cyclin-dependent kinase (CDK) activity through a periodic degradation of cyclins for orderly cell cycle progression; however, the mechanism that maintains the constant CDK protein levels throughout the cell cycle remains unclear. Here we show that CDK6
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?