1.44198
Luftabführungsring
for use with RCS® High Flow Touch
Empfohlene Produkte
Materialien
APEC® polycarbonate
Agentur
non-compendial
Leistungsmerkmale
autoclavable
Verpackung
pkg of 1 kit
Anwendung(en)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with RCS High Flow Touch
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Luftabführungsring ist ein zusätzliches Zubehör für den RCS® Luftkeimsammler. Der tragbare RCS® Luftkeimsammler dient der schnellen und einfachen Überwachung von Raumluft und Druckgasen in kontrollierten Bereichen. Der Luftkeimsammler basiert auf dem Prinzip der Impaktion durch Zentrifugalkraft. Der Luftabführungsring besteht aus autoklavierbarem Polycarbonat und dient der Beschleunigung der ausströmenden Luft.
Anwendung
Der Luftabführungsring ist ein zusätzliches Zubehör für den RCS® Luftkeimsammler, der zur Beschleunigung der ausströmenden Luft verwendet wird. Diese Luftkeimsammler werden zur mikrobiellen Überwachung von Raumluft in der Pharma-, Medizin- und Nahrungsmittelbranche eingesetzt.
Kompatibilität
Der Luftabführungsring ist mit den RCS® Luftkeimsammlern der High Flow-Serie (RCS® High Flow Touch, RCS® High Flow) und dem RCS® Isolator kompatibel.
Rechtliche Hinweise
APEC is a registered trademark of COVESTRO AG, Leverkusen, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13