217356
Carboxypeptidase B, Schweinepankreas
Synonym(e):
Carboxypeptidase B, Schweinepankreas
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Porcine pancreas
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥100 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
pI
6.0
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Fremdaktivität
Carboxypeptidase A <1.0%
Chymotrypsin, none detected
Trypsin ≤5%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
InChIKey
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable