Merck
1.16954
Supelco
Recalibration Set
About This Item
UNSPSC-Code:
41115316
NACRES:
NB.35
Kompatibilität
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
Qualitätsniveau
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Das Rekalibrationsset ist für die Reflektometer RQflex 10 und RQflex 10 plus geeignet. Das Set besteht aus einem Kalibrierungsstäbchen, einem internen Standard und einem Barcodestäbchen.
Verlinkung
Replaces: 1.16954.0002
Rechtliche Hinweise
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.