1.28225
Natriumsulfat
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Sodium sulfate
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Agentur
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
solid
Mol-Gew.
142.04 g/mol
Verunreinigungen
endotoxins, low
pH-Wert
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
884 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
884 °C (lit.)
884 °C
Löslichkeit
200 g/L
Dichte
2.68 g/cm3 at 25 °C
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Anwendung
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium sulfate anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Verpackung
1282251001//1kg - plastic bottle
1282258012//12kg - plastic bottle
1282258026//25kg - plastic drum
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich