1.03669
Glycin
granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Gly, Aminoessigsäure, Glycokoll, Glykoll, Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
Empfohlene Produkte
Agentur
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Beschreibung
granulated EMPROVE® EXPERT Ph.Eur.,BP,JP,USP
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Assay
99.0-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
Form
granular
Methode(n)
inhibition assay: suitable
pH-Wert
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.161 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Anwendung
Due to its low microbial and endotoxin limits, Glycine granulated Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Anwendung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Handling bulk powders at a large scale in the pharmaceutical, biopharmaceutical, and bioprocessing setting is challenging. Compared to powders, granulated materials experience far less caking, have better flowability, and are easier to handle, even after long-term storage.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.