Merck
1.08421
SAFC
Titriplex® III (Ethylendinitrilotetraessigsäure Dinatriumsalz-Dihydrat)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Ethylendinitrilotetraessigsäure Dinatriumsalz-Dihydrat, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Dinatriumethylendiamintetraacetat Dihydrat, EDTA Dinatriumsalz, EDTA-Na2, Edathamil, Edetat Dinatriumsalz Dihydrat, Sequestrene Na2
Größe auswählen
1 KG
98,00 €
2.5 KG
219,00 €
25 KG
Anfragen
500 KG
Anfragen
98,00 €
Voraussichtliches Versanddatum04. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
98,00 €
2.5 KG
219,00 €
25 KG
Anfragen
500 KG
Anfragen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.24
Beilstein:
3900609
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
205-358-3
98,00 €
Voraussichtliches Versanddatum04. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Agentur
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Complexometric reactions
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
248 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChIKey
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Es kann eine schwierige Herausforderung sein, den richtigen Hilfsstoff zu finden, der sowohl Ihre als auch die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove®Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Chelatbildner mit divalenten Kationen. Blockiert Enzyme wie Metallproteasen, die für ihre Aktivität divalente Kationen benötigen.
Titriplex® III (EDTA, Ethylendinitrilotetraessigsäure- Dinatriumsalz-Dihydrat) ist ein häufig verwendeter Chelatbildner. Da er in der Lage ist, Komplexe mit divalenten Metallkationen zu bilden, kann er verschiedene Enzyme hemmen, die derartige Kationen benötigen, um ihre Wirkung zu entfalten. Er wird gemeinhin als Antioxidans in pharmazeutischen Formulierungen und in der Kosmetik verwendet und kann die Funktion von Konservierungsmitteln verbessern. Das Dinatriumsalz hat eine bessere Wasserlöslichkeit als Standard-EDTA.
Sonstige Hinweise
Beseitigung von Kristallwasser: 110 °C
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.