Merck
1.09023
Millipore
GRIESS-ILOSVAY′S Nitritreagens
suitable for microbiology
Größe auswählen
500 ML
85,30 €
85,30 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
85,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.21
85,30 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Form
liquid
Qualitätsniveau
Methode(n)
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH-Wert
2.0 (20 °C in H2O)
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
bacteria spp.
Allgemeine Beschreibung
Reagenslösung für den Nachweis von mikrobiellem Nitrit, um Nitrat-reduzierende Mikroorganismen zu identifizieren
Hinweis zur Analyse
Aussehen: klar, farblos bis hellrosa
Sensitivitätstest: entspricht
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)