Merck
1.06267
Supelco
Natriumacetat Trihydrat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
Größe auswählen
500 G
41,90 €
1 KG
64,40 €
5 KG
225,00 €
12 KG
741,00 €
50 KG
2.090,00 €
41,90 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
41,90 €
1 KG
64,40 €
5 KG
225,00 €
12 KG
741,00 €
50 KG
2.090,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3COONa · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.08
Beilstein:
3732037
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
204-823-8
NACRES:
NA.21
41,90 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
99.0-101.0% dry basis (perchloric acid titration)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1112 °F
607 °C
Wirksamkeit
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Reducing substances
Verlust
39.0-40.5% loss on drying, 130 °C
pH-Wert
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
58 °C
Übergangstemp.
flash point >250 °C (anhydrous substance)
Löslichkeit
613 g/L
Dichte
1.42 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
900 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
UV-Absorption
λ: 254 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Direct Affinity Ligand Immobilization onto Bare Iron Oxide Nanoparticles Enables Efficient Magnetic Separation of Antibodies: Die Forscher unterstreichen die Rolle von Natriumacetat-Trihydrat im Bioengineering, insbesondere bei der Verbesserung der Leistung von magnetischen Nanopartikeln für Bioseparationsanwendungen (Zimmermann I, Berensmeier S, 2024).
  • Physicochemical and antioxidant properties of pectin fractions extracted from lemon (Citrus Eureka) peels: Die Forscher erläutern den Einsatz von Natriumacetat-Trihydrat bei der Extraktion und Analyse von bioaktiven Verbindungen und demonstrieren seine Nützlichkeit in der Lebensmittelwissenschaft und in nutrazeutischen Anwendungen (Su Z, Li G, 2024).
Sonstige Hinweise
Enzymsubstrat für Acetatkinase (EC 2.7.2.1)
Verlinkung
Ersetzt: SX0255; SX0255-1; SX0255-3; SX0255-20
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration): 99,0 - 101,0 %
Gehalt (Perchlorsäuretitration, berechnet auf getrocknete Substanz): 99,0 - 101,0 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 7,5 - 9,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0003 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Calcium und Magnesium (als Ca): ≤ 0,005 %
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen: entspricht
Reduzierende Substanzen: ≤ 0,005 %
Trocknungsverlust (130 °C): 39,0 - 40,5 %
UV-Absorption (254 nm; 1 mol/l; 1 cm; Wasser): ≤ 0,02
UV-Absorption (280 nm; 1 mol/l; 1 cm; Wasser): ≤ 0,01
UV-Absorption (350 nm; 1 mol/l; 1 cm; Wasser): ≤ 0,01
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable