N9125
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin -dihydrochlorid
≥98%
Synonym(e):
2-(1-Naphthylamino)-ethylamin -dihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
194-198 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
InChIKey
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- N
- -(1-Naphthyl)ethylendiamin-substituierte Cylotriphosphazen-Derivate als potenzielle antimikrobielle Mittel.
- Fluoreszierende Chemosensor-Verbindung mit einer Naphthyl-Gruppe als Fluorophor und Cyclen als Metallionenchelatbildner für den Nachweis von Zn(II) in wässriger Lösung.
- (N-1-Naphthyl-ethylendiamin)-dichlorplatin(II)-Fluoreszenz-Komplex (λmax = 405 nm).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable