Merck
1.08357
Millipore
Triethanolamine hydrochloride
GR for analysis
Synonym(e):
Tris(2-hydroxyethyl)ammoniumchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15NO3 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
211-284-2
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
4.0-5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
180.24 °C
Dichte
1.3539 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Cl-].[N+H](CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
InChIKey
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser): 4.0 - 5.5
Schmelzbereich: 176 - 180 °C
Cu (Kupfer): ≤ 0.0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.0005 %
Pb (Blei): ≤ 0.0005 %
Zn (Zink): ≤ 0.0005 %
Sulfatasche: ≤ 0.01 %
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable