Merck
90279
Sigma-Aldrich
Triethanolamin
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
2,2′,2′′-Nitriltriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amin
About This Item
Lineare Formel:
(HOCH2CH2)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
Beilstein:
1699263
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
≥99.0% (GC)
bp:
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
Dampfdruck:
0.01 mmHg ( 20 °C)
Dampfdichte
5.14 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
viscous liquid
Selbstzündungstemp.
600 °F
Expl.-Gr.
8.5 %
Verunreinigungen
≤0.1% ethanolamine (GC)
≤0.2% water
≤0.3% diethanolamine (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
pH-Wert
10.5-11.5 (25 °C, 149 g/L)
Nützlicher pH-Bereich
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17.9-21 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Dichte
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES String
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChIKey
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Triethanolamin (TEA) gehört zur Ethanolamin-Gruppe. Es besitzt sowohl die Eigenschaften von Aminen als auch von Alkoholen. Die Zugabe von TEA zu einem sauren Puffer erleichtert die Fluoridbestimmung in anorganischen Orthophosphaten unter Anwendung einer fluoridselektiven Elektrode.
Anwendung
Triethanolamin (TEA) wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente der Acetylierungs-Arbeitslösung
  • bei der Herstellung von Polyethylenglycol(PEG)-Hydrogelen
  • als Bestandteil des CO2/O2-Spezifizität(SC/O)-Assay-Puffers
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
354.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
179 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enhancing the reliability and throughput of neurosphere culture on hydrogel microwell arrays
Cordey, M, et al.
Stem Cells, 2586-2594 (2008)
Toxicology of mono-, di-, and triethanolamine
Knaak,JB, et al.
Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 1-86 (1997)
Sensitive fluorescent hybridisation protocol development for simultaneous detection of microRNA and cellular marker proteins (in the retina)
Kovacs VA, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 150(5), 557-566 (2018)
Rubisco Extraction and Purification from Diatoms
Young, J, et al.
Bio-protocol, 7, 2586-2594 (2017)
The use of triethanolamine in a buffer for the determination of fluoride in calcium and transition metal orthophosphates, using a fluoride-selective el
Duff, Edward J and Stuart, JL
Talanta, 19(1), 74-76 (1972)