Merck
1.05641
Supelco
HPTLC-Platten, Kieselgel 60
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
HPTLC-Kieselgel-60-Platten
Größe auswählen
50 UNITS
644,00 €
644,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 UNITS
644,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
644,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 50 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
20 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
50 Glasplatten 20 x 10 cm
Diese HPTLC-Platten bieten eine schnelle und quantitative Analyse komplexer Proben für den manuellen oder automatisierten Einsatz. Unsere HPTLC-Kieselgelplatten arbeiten dreimal schneller als herkömmliche TLC-Platten – und sie bieten eine höhere Empfindlichkeit. Die Korngrößen der HPTLC-Platten liegen zwischen 4 und 8 µm. Dies führt zu einer weicheren Oberfläche und einer höheren Trennleistung als bei herkömmlichen TLC-Platten.
Anwendung
Kieselgel 60 HPTLC-Glasplatten. HPTLC-Kieselgelplatten 20 x 10 cm, 50 Stück.
Verlinkung
Ersetzt: 5641-6; 5641
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5–7 µm
Schichtdicke: 150–200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
– Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
17–22
– Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 38–43
– Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 58–64
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10,0
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets