1.05629
HPTLC-Platten, Kieselgel 60 F₂₅₄
pkg of 100 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
Platten für die Hochleistungs-DC mit Kieselgel
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 100 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
10 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 mL/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5–7 µm
Schichtdicke: 150–200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
A) Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu vif Organol, Farbstofftest, lipophil:
17–22
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 38–43
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 58–64
Trennzahl
- Farbstofftest, lipophil:
≥ 10,0
B) Steroidtest
hRf-Werte
- Hydrocortison, Steroidtest:
23–29
- Reichstein S, Steroidtest: 36–45
- Methyltestosteron, Steroidtest: 43–52
Trennzahl
- Steroidtest:
≥ 10,5
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent A) Toluol (45 % rel. Feuchte)
Eluent B) Ethylacetat/Toluol (95+5 v/v; 20 % rel. Feuchte)