Wichtige Dokumente
50046
Glycin
≥99.0% (NT), BioUltra
Synonym(e):
Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Glycin, BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (NT)
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.0% (NT)
Form
crystalline
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Glührückstand
≤0.05% (as SO4)
Verlust
≤0.05% loss on drying, HV, 20-26 °C
Farbe
white
Löslichkeit
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in 1 M HCl
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES String
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Grin2a(24409)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)