Merck
G5417
SAFC
Glycin
Synonym(e):
Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07
Beilstein:
635782
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
non-animal source
Assay
≥98.5%
Form
crystalline powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
pH-Wert
5.9-6.4
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 260 nm Amax: -0.006
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: -0.003
Eignung
suitable for manufacturing use
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Fremdaktivität
cytotoxicity, tested
SMILES String
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Kontaktieren Sie zum Anfordern der Dokumentation für dieses Produkt bitte den Kundenservice und wählen Sie „Produktdokumentation“ aus. Hinweis: Für den Zugriff auf die Dokumentation für dieses Produkt wird eine Vertraulichkeitsvereinbarung verlangt.
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Anwendung
Glycin ist eine nicht-essenzielle Aminosäure. Es ist die einfachste aller Aminosäuren und hat in der Biologie verschiedene Funktionen. Es ist unter den biologischen Aminosäuren insofern strukturell einzigartig, da es kein asymmetrisches Zentrum hat und somit nicht chiral ist. Es wird häufig als Bestandteil von Zellkulturmedien zur kommerziellen biologischen Herstellung therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Hemmender Neurotransmitter im Rückenmark; allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
Alexander Carvajal-González et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2178-2192 (2014-06-22)
The clinical associations of glycine receptor antibodies have not yet been described fully. We identified prospectively 52 antibody-positive patients and collated their clinical features, investigations and immunotherapy responses. Serum glycine receptor antibody endpoint titres ranged from 1:20 to 1:60 000.
Zoé Husson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(28), 9418-9431 (2014-07-11)
The principal neurons of the cerebellar nuclei (CN), the sole output of the olivo-cerebellar system, receive a massive inhibitory input from Purkinje cells (PCs) of the cerebellar cortex. Morphological evidence suggests that CN principal cells are also contacted by inhibitory
Bethany L Johnson-Kerner et al.
Human molecular genetics, 24(5), 1420-1431 (2014-11-16)
Giant axonal neuropathy (GAN) is a progressive neurodegenerative disease caused by autosomal recessive mutations in the GAN gene resulting in a loss of a ubiquitously expressed protein, gigaxonin. Gene replacement therapy is a promising strategy for treatment of the disease;
Dmitrij A Lisak et al.
Biochimica et biophysica acta, 1853(9), 2104-2114 (2015-03-15)
Bax inhibitor-1 (BI-1) is an evolutionarily conserved pH-dependent Ca²⁺ leak channel in the endoplasmic reticulum and the founding member of a family of six highly hydrophobic mammalian proteins named transmembrane BAX inhibitor motif containing (TMBIM) 1-6 with BI-1 being TMBIM6.
María-Soledad Valera et al.
Retrovirology, 12, 53-53 (2015-06-25)
Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) has evolved a complex strategy to overcome the immune barriers it encounters throughout an organism thanks to its viral infectivity factor (Vif), a key protein for HIV-1 infectivity and in vivo pathogenesis. Vif interacts