Merck
1.02110
SAFC
Calciumhydroxid
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 526
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Calciumhydroxid
Größe auswählen
1 KG
62,00 €
25 KG
189,00 €
50 KG
329,00 €
500 KG
Anfragen
62,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
62,00 €
25 KG
189,00 €
50 KG
329,00 €
500 KG
Anfragen
About This Item
Lineare Formel:
Ca(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352305
E-Nummer:
E526
EG-Index-Nummer:
215-137-3
62,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
pH-Wert
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp (Schmelzpunkt)
550 °C (decomposition)
Dichte
2.24 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Ca+2].[O-H].[O-H]
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Calciumhydroxid wird als pH-Einstellmittel in pharmazeutischen Formulierungen und Kosmetika eingesetzt. Es wird auch als Additiv für Lebensmittel und Getränke eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.