197378
Pikrinsäure
moistened with water, ≥98%
Synonym(e):
2,4,6-Trinitrophenol, PA
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
7.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 195 °C)
Assay
≥98%
Form
powder or crystals (with a top layer of Liquid)
Enthält
≥35% water
Expl.-Gr.
0.01 %
mp (Schmelzpunkt)
122-123 °C (dried material) (lit.)
Löslichkeit
alcohol: 1 (g/12 mL)(lit.)
benzene: 1 g/10 mL
chloroform: 1 (g/35 mL)
diethyl ether: 1 (g/65 mL)
Dichte
1.763 g/cm3
SMILES String
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChIKey
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges