Merck
1.02119
SAFC
Calciumhydroxid
precipitated (≤ 0.0005% Al), EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 526
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Calciumhydroxid
About This Item
Lineare Formel:
Ca(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352305
E-Nummer:
E526
EG-Index-Nummer:
215-137-3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
pH-Wert
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp (Schmelzpunkt)
550 °C (decomposition)
Löslichkeit
1.7 g/L
Dichte
2.24 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Ca+2].[O-H].[O-H]
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Calciumhydroxid wird als pH-Einstellmittel in pharmazeutischen Formulierungen und Kosmetika eingesetzt. Es wird auch als Additiv für Lebensmittel und Getränke eingesetzt. Dieses Produkt wird durch einen zusätzlichen Ausfällungsschritt aufgereinigt, was zu einem außergewöhnlich reinen Produkt mit sehr geringen Metallverunreinigungen führt.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.