Wichtige Dokumente
870160C
Avanti
16:0 Ptd Thioethanol
Avanti Research™ - A Croda Brand 870160C
Synonym(e):
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol (Sodium Salt)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (870160C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870160C
Konzentration
10 mg/mL (870160C-25mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCS)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O8PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(38)42-33-35(34-44-46(40,41)43-31-32-47)45-37(39)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35,47H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
InChIKey
AKETWRINAWSUQU-RUQJKXHKSA-M
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)