Wichtige Dokumente
860596P
Avanti
C18:1 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860596P, powder
Synonym(e):
D-galactosyl-β-1,1′-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860596P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860596P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO
InChIKey
MVGFIPNJBNBHNC-VTRIZHIOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)