860854P
Avanti
C24:0 Galactosyl(β)ceramide(d18:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand (860854P), powder
Synonym(e):
D-galactosyl-β-1,1’-N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860854P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand (860854P)
Lipid-Typ
deuterated lipids
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable