Wichtige Dokumente
840035P
Avanti
18:1 PS (DOPS)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serin (Natriumsalz); DOPS; PS(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (840035P-10mg)
pkg of 2 × 100 mg (840035P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840035P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840035P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Löslichkeit
soluble (Insoluble in ethanol and DMSO, soluble in Chloroform:Methanol:Water (65:25:4) at 5mg/mL)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,38-39H,3-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
InChIKey
KPHZNDUWYZIXFY-YORIBCANSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)