Wichtige Dokumente
860547P
Avanti
C18 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
D-glucosyl-β-1,1′-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 mg (860547P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860547P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860547P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H81NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b31-29+/t35-,36+,37?,39+,40?,41?,42+/m0/s1
InChIKey
YMYQEDCYNANIPI-KNSMPFANSA-N
Anwendung
- as a lipid standard for its quantification using differential ion mobility spectrometry (DMS) coupled with liquid chromatography in electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-DMS-MS/MS) in human plasma[1]
- in the preparation of lipid dispersions[2]
- used in an assay to monitor the turnover of glucosylceramide in glucocerebrosidase (GBA1) cell free system[3]
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)