Wichtige Dokumente
860517P
Avanti
C17 Ceramide (d18:1/17:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
N-heptadecanoyl-D-erythro-sphingosine
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860517P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860517P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860517P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H69NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35(39)36-33(32-37)34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h28,30,33-34,37-38H,3-27,29,31-32H2,1-2H3,(H,36,39)/b30-28+/t33-,34+/m0/s1
InChIKey
ICWGMOFDULMCFL-QKSCFGQVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as an internal standard for myocardial ceramide quantification using chromatography with negative ion electrospray ionization coupled to tandem mass spectrometry[3]
- as an internal standard in tandem mass spectrometry (MS/MS)[4]
- as a substrate for sphingomyelin synthase 2 enzyme[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)