Wichtige Dokumente
860646P
Avanti
C18 Ceramide (d17:1/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860646P, powder
Synonym(e):
N-stearoyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860646P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860646P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChIKey
KGEXFGDEDXQZLQ-QKSCFGQVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)