Merck
850725P
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamin; DOPE; PE(18:1(9Z)/18:1(9Z)); 110635, DOPE
Größe auswählen
25 MG
97,70 €
200 MG
286,00 €
500 MG
530,00 €
1 G
774,00 €
97,70 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
97,70 €
200 MG
286,00 €
500 MG
530,00 €
1 G
774,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H78NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
744.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
97,70 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850725P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (850725P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (850725P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850725P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-/t39-/m1/s1
InChIKey
MWRBNPKJOOWZPW-NYVOMTAGSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin (18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE)) ist ein neutrales Phospholipid und ist sensitiv gegenüber pH-Wert-Veränderungen. Bei saurem pH liegt es als inverse sechseckige Mizelle vor und wandelt sich bei alkalischem pH in eine kugelförmige Mizelle um.[1]
Anwendung
18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE) wurde zur Herstellung von Liposomen für die Rekonstituierung des humanen Thermogenins (Uncoupling Protein 1, UCP1)[2] und für mit Autophagie in Zusammenhang stehende Cysteinprotease-Protein-Konjugationsstudien an Caenorhabditis elegans verwendet.[3] Es wurde außerdem zur Herstellung von GUV (Giant Unilamellar Vesicles) für Untersuchungen der Septin-induzierten Deformation verwendet.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin (18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE)) bildet eine stabile Lipdischicht und fusioniert schnell mit der Lipiddoppelschicht der Endosomen.[5] In Kombination mit 1,2-Dioleoyl-3-trimethylammoniumpropan (DOTAP) hat DOPE in vitro eine hohe Transfektionseffizienz.[6]
Verpackung
20 ml transparentes Glasfläschchen mit Schraubkappe (850725P-1g)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (850725P-25mg)
5 ml transparente, versiegelte Glasampulle (850725P-200mg)
5 ml transparente, versiegelte Glasampulle (850725P-500mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Specific interaction of the human mitochondrial uncoupling protein 1 with free long-chain fatty acid
Zhao L, et al.
Structure, 25(9), 1371-1379 (2017)
Autophagy impairment mediated by S-nitrosation of ATG4B leads to neurotoxicity in response to hyperglycemia
Li Y, et al.
Autophagy, 13(7), 1145-1160 (2017)
The role of the helper lipid dioleoylphosphatidylethanolamine (DOPE) for DNA transfection cooperating with a cationic lipid bearing ethylenediamine
Mochizuki S, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1828(2), 412-418 (2013)
Exploring the correlation between lipid packaging in lipoplexes and their transfection efficacy
Moghaddam B, et al.
Pharmaceutics, 3(4), 848-864 (2011)
The role of the helper lipid on the DNA transfection efficiency of lipopolyplex formulations
Du Z, et al.
Scientific Reports, 4(2), 7107-7107 (2014)