Merck
850375C
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-di-(9Z-Octadecenoyl)-sn-Glycero-3-Phosphocholin; DOPC; PC(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H84NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
786.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850375C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850375C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850375C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850375C-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL (850375C-25mg)
25 mg/mL (850375C-1g)
25 mg/mL (850375C-200mg)
25 mg/mL (850375C-500mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[P](=O)([O-])(OC[C@@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t42-/m0/s1
InChIKey
SNKAWJBJQDLSFF-AOMFJDGTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die Liste der von Avanti angebotenen Phosphatidylcholin-Produkte enthält Verbindungen mit vielen verschiedenen physikalischen Eigenschaften. Verfügbare Produkte sind u. a. kurzkettige (C3-C8 sind wasserlöslich und hygroskopisch), gesättigte und mehrfach ungesättigte PCs sowie Mischsäure-PCs. Alle Produkte sind HPLC-bereinigt und es wurden besondere Vorkehrungen getroffen, um die Produkte vor Oxidation und Hydrolyse zu schützen.
Anwendung
18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC) wird in der Fluoreszenzmikroskopie zur Herstellung planarer Lipiddoppelschichten eingesetzt.[1] Es eignet sich auch für die Herstellung von Protozellen.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC) zeigt eine hohe Resistenz gegenüber der toxischen Wirkung von Dimethylsulfoxid (DMSO).[3]
Verpackung
30-mL-Braunglasflasche mit enger Mündung und Schraubkappe (850375C-1g)
Versiegelte 5-mL-Klarglas-Ampulle (850375C-200mg)
Versiegelte 5-mL-Klarglas-Ampulle (850375C-25mg)
Versiegelte 5-mL-Klarglas-Ampulle (850375C-500mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mesoporous silica-supported lipid bilayers (protocells) for DNA cargo delivery to the spinal cord
Dengler EC, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 168(2), 209-224 (2013)
Molecular dynamics simulations of the interactions of DMSO with DPPC and DOPC phospholipid membranes
Hughes ZE, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 116(39), 11911-11923 (2012)
K-Ras4B remains monomeric on membranes over a wide range of surface densities and lipid compositions
Chung JK, et al.
Biophysical Journal, 114(1), 137-145 (2018)
Yachong Guo et al.
ACS nano (2018-11-20)
Increasing awareness of bioeffects and toxicity of nanomaterials interacting with cells puts in focus the mechanisms by which nanomaterials can cross lipid membranes. Apart from well-discussed energy-dependent endocytosis for large objects and passive diffusion through membranes by solute molecules, other
Tatiana K Rostovtseva et al.
The Journal of biological chemistry, 287(35), 29589-29598 (2012-07-06)
Elucidating molecular mechanisms by which lipids regulate protein function within biological membranes is critical for understanding the many cellular processes. Recently, we have found that dimeric αβ-tubulin, a subunit of microtubules, regulates mitochondrial respiration by blocking the voltage-dependent anion channel