Merck
850149P
Avanti
18:1 PI
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-di-(9Z-Octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoinositol-(Ammoniumsalz); DOPI; PI(18:1(9Z)/18:1(9Z)); 110659
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H86NO13P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
880.14
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Beschreibung
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850149P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850149P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Allgemeine Beschreibung
Inositolphospholipid-Spezies sind membrangebundene Signalmoleküle, die an fast allen Aspekten der Zellphysiologie beteiligt sind, einschließlich Zellwachstum, -metabolismus, -proliferation und -überleben.
Phosphatidylinositol (PI) ist ein Phospholipid, das 10 % des Lipids in den Zellen von Eukaryoten ausmacht. 18:1 PI (1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol)/ DOPI) ist ein anionisches Phospholipid.
Anwendung
18:1 PI (1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol)/ DOPI) wurde für die Herstellung von Lipidmischungen für große unilamellare Vesikel (LM-GUV) verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphatidylinositol (PI) kann als Vorläufer für in Wasser lösliche Inositolphosphate verwendet werden. 18:1 PI (1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol)/ DOPI) kann als Substrat für die lysosomale Phospholipase A2 (LPLA2) verwendet werden und die LPLA2-Aktivität fördern.
Verpackung
2 ml Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (850149P-100ug)
2 ml Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (850149P-500ug)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Inositol Phosphate Metabolism
Cellular and Molecular Mechanisms of Inflammation, 153-174 (1992)
Akira Abe et al.
Journal of lipid research, 50(10), 2027-2035 (2009-03-27)
Lysosomal phospholipase A2 (LPLA2) is characterized by increased activity toward zwitterionic phospholipid liposomes containing negatively charged lipids under acidic conditions. The effect of anionic lipids on LPLA2 activity was investigated. Mouse LPLA2 activity was assayed as C2-ceramide transacylation. Sulfatide incorporated
Betsy B McIntosh et al.
Current biology : CB, 28(2), 236-248 (2018-01-18)
Microtubule and actin filament molecular motors such as kinesin-1 and myosin-Ic (Myo1c) transport and remodel membrane-bound vesicles; however, it is unclear how they coordinate to accomplish these tasks. We introduced kinesin-1- and Myo1c-bound giant unilamellar vesicles (GUVs) into a micropatterned
Michael Margolis et al.
Biochimie, 108, 133-139 (2014-12-03)
Obesity, an established risk factor for breast cancer (BC), is associated with systemic inflammation. The breast contains adipose tissue (bAT), yet whether it plays a role in BC progression in obese females is being intensively studied. There is scarce knowledge
Natalia Rueda-Rincon et al.
Oncotarget, 6(25), 21240-21254 (2015-06-11)
The p53 tumor suppressor is the central component of a complex network of signaling pathways that protect organisms against the propagation of cells carrying oncogenic mutations. Here we report a previously unrecognized role of p53 in membrane phospholipids composition. By