Wichtige Dokumente
850396C
Avanti
20:1 (Cis) PC
1,2-dieicosenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonym(e):
1,2-di-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(20:1(11Z)/20:1(11Z))
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850396C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850396C
Konzentration
10 mg/mL (850396C-25mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChIKey
AEUCYCQYAUFAKH-DITNKEBASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)