Merck
Z740931
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 2.0 mL, tol. 0.006 mL, orange
Größe auswählen
12 EA
151,00 €
151,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
151,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
151,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.006 mL
Kapazität
2.0 mL
Farbe
orange
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)