Merck
Z610224
Hirschmann® Messpipette, Klasse AS
capacity 1 mL , 0.007 mL accuracy
Größe auswählen
12 EA
85,80 €
85,80 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
85,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
85,80 €
Check Cart for Availability
Materialien
soda-lime glass
Leistungsmerkmale
class AS
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Hirschmann 1340133
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
300 mm
Kapazität
1 mL , 0.007 mL accuracy
Farbe
amber graduations
Allgemeine Beschreibung
Konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung. Dadurch wird die Verwendung in Laboratorien unter DIN ISO 9000 erleichtert.
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)