Merck
Laborpipetten
Ein Satz von sieben serologischen Pyrex-Pipetten mit transparenten Gehäusen und Verschlüssen, die diagonal angeordnet sind. Die Pipetten enthalten Flüssigkeiten in verschiedenen Farben, darunter Blau, Rot, Violett und Gelb, und verfügen über feine Spitzen.
Laborpipetten, auch einfach Pipetten genannt, sind wichtige Werkzeuge, die in Laboren für die präzise Messung und das Übertragen von Flüssigkeiten verwendet werden. Es handelt sich um Glas- oder Kunststoffröhrchen in verschiedenen Abstufungen, die in der Probenvorbereitung, Serologie, Zellkultur, Kalibrierung und Chemie verwendet werden. Sie werden mit einer Pipettierhilfe verwendet, wie z. B. einem Peleusball, einem Pipettiergerät oder einer Pipettensteuerung, um Flüssigkeit für die Messung und das Dispensieren aufzuziehen. Glaspipetten können wiederverwendet werden, bieten eine hohe Messgenauigkeit und sind mit schärferen Lösungsmitteln kompatibel. Durch den Einsatz von Kunststoffpipetten wird Glasbruch vermieden. Sie sind aus Polystyrol (das hohe Messgenauigkeit mit dem Komfort von Kunststoff verbindet) sowie aus Polyethylen und Polypropylen für eine breitere chemische Beständigkeit erhältlich.
Erfahren Sie mehr über:
Pasteurpipetten
Pasteurpipetten, auch Transferpipetten, Pastetten oder Tropfpipetten genannt, werden üblicherweise für das Übertragen kleiner Flüssigkeitsvolumina verwendet, die in der Regel weniger als 10 ml betragen. Pasteurpipetten können aus Glas mit einem separaten Saugball oder Gummisauger für die Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeiten oder aus Polypropylen mit einem integrierten Saugball gefertigt sein. Sie sind mit oder ohne Volumenskala für Flüssigkeitsmessungen erhältlich. Außerdem sind sie ideal für allgemeine Laborarbeiten geeignet, wie z. B. das Hinzufügen von Reagenzien oder das Herstellen von Verdünnungen.
Pasteurpipetten aus Kunststoff werden in der Biologie häufig für wässrige Medien verwendet; sie sind jedoch nicht für organische Lösungsmittel wie Hexan oder Aceton geeignet. Diese Lösungsmittel lösen den Kunststoff auf, sodass für Anwendungen, die Lösungsmittel erfordern, Pasteurpipetten aus Glas verwendet werden müssen. Sie sind schwer zu reinigen und werden daher in der Regel nach jedem Gebrauch als biogefährliche Stoffe entsorgt.
Serologische Pipetten
Serologische Pipetten werden in der Regel zum Abmessen und Abgeben von Flüssigkeitsmengen im Milliliterbereich verwendet. Sie sind in steriler Ausführung für aseptische Zellkulturverfahren oder nicht steril für die allgemeine Entnahme im Labor erhältlich.
Es sind Wattestopfen erhältlich, um eine Überfüllung zu verhindern und vor einer möglichen Kontamination durch luftgetragene Partikel oder Mikroorganismen zu schützen. Zum Pipettieren von viskosen Flüssigkeiten und Suspensionen sind Pipetten mit großen Spitzen erhältlich. Diese Pipetten verfügen über breitere Spitzen, die ein gleichmäßigeres Pipettieren ermöglichen und das Risiko von Verstopfungen oder ungleichmäßigem Flüssigkeitsfluss verringern. Serologische Pipetten mit großen Spitzen sind besonders bei der Arbeit mit viskosen Flüssigkeiten, wie Ölen, Gelen oder Lösungen mit hoher Dichte von Vorteil, da durch sie ein effizienter und zuverlässiger Transfer sichergestellt wird.
Ansaugpipetten
Ansaugpipetten, auch Saugpipetten genannt, werden verwendet, um Flüssigkeiten aus Gefäßen zu entnehmen oder anzusaugen, ohne das Volumen zu messen. Diese Pipetten sind mit einer sich verjüngenden oder konischen Spitze ausgestattet, durch die ein kontrolliertes Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeiten möglich ist. Sie werden in der Regel in Verbindung mit einer Pipettensteuerung verwendet.
Ansaugpipetten werden in der Regel in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt, unter anderem zum Entfernen überschüssiger Flüssigkeit, wie Überständen oder Abfalllösungen, aus Proben oder Behältern. Sie sind besonders nützlich bei Verfahren wie der Zellkultur, in denen eine präzise Entnahme von Medien oder Reagenzien erforderlich ist.
Sie verfügen in der Regel nicht über eine Volumenskala, sind ausschließlich für das Fassungsvermögen ausgelegt und mit oder ohne Stopfen, steril oder nicht steril und aus Kunststoff oder Glas erhältlich.
Volumetrische Pipetten
Volumetrische Pipetten, auch Vollpipetten genannt, sind kalibriert, um eine bestimmte Flüssigkeitsmenge mit hoher Genauigkeit zu messen. Die Pipette hat ein breiteres Reservoir zwischen zwei länglichen Abschnitten und einen einzelnen Messstrich, um ein genaues Volumen zu entnehmen. Die Kalibrierung kann als "To Contain" für die Entnahme von Flüssigkeit oder als "To Deliver" für die Abgabe von Flüssigkeit eingestellt werden. Sie werden in der analytischen Chemie häufig zur Herstellung von Laborlösungen aus einem Basisstoff sowie zur Vorbereitung von Titrationslösungen verwendet.
Volumetrische Pipetten sind mit unterschiedlichem Fassungsvermögen erhältlich, von Mikrolitern bis zu Millilitern, um damit verschiedenen Volumenanforderungen zu entsprechen. Sie werden häufig aus hochwertigem Glas hergestellt, um chemische Beständigkeit und Genauigkeit zu gewährleisten.
Eppendorf-Pipetten
Eppendorf ist seit 1945 ein bewährter Anbieter von hochwertigen Laborgeräten und Verbrauchsmaterialien für die Life-Science-Forschung und klinische Tests. Aufgrund der Ausrichtung des Unternehmens auf Forschung, Entwicklung und strenge Qualitätskontrolle liefern die sterilen serologischen Pipetten von Eppendorf durchgehend genaue und präzise Ergebnisse.
Corning® Pipetten
Pipetten von Corning sind zuverlässige und präzise Laborgeräte, die für eine genaue und effiziente Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt wurden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter als serologische Pipetten, Mikropipetten und volumetrische Pipetten mit unterschiedlichem Fassungsvermögen für verschiedene Anwendungen.