Merck
Z509485
Stativ mit Stab
base size 4 in. × 6 in., Heavy duty
Größe auswählen
1 EA
39,10 €
39,10 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
39,10 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
39,10 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Basisgröße
4 in. × 6 in.
Stabdurchm. × L
5/16 in. × 18 in.
Allgemeine Beschreibung
Stabiles Laborstativ mit schwarz emaillierter Bodenplatte und abnehmbarem Stativstab.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)