Merck
Z556718
Sigma-Aldrich
Aldrich® Benchclamp mit 2 Zinken
single adjustment, size M
Synonym(e):
bench clamps
Größe auswählen
1 EA
55,20 €
55,20 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
55,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
55,20 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe
M
L × Durchm.
127 mm × 11 mm , arm
Backenkapazität
0-78 mm
Zinke B
23 mm
Allgemeine Beschreibung
Aldrich benchclamp clamps have a nickel-plated finish and are corrosion resistant. The clamps come with slip-on fiberglass finger covers. The Grippy Knob design has a round nut which is easy to turn making tightening the clamps around glassware fast and convenient.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)