Merck
Z509469
Stativ mit Stab
base size 6 in. × 9 in., Standard
Größe auswählen
1 EA
46,20 €
46,20 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
46,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
46,20 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Basisgröße
6 in. × 9 in.
Stabdurchm. × L
1/2 in. × 24 in.
Allgemeine Beschreibung
Stabiles Laborstativ mit schwarz emaillierter Bodenplatte und abnehmbarem Stativstab.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)