Merck
Z170488
Sigma-Aldrich
Lightnin® heavy-duty ring stand
rod diam. × L 5/8 in. × 27 in. , 316 SS
Größe auswählen
1 EA
907,00 €
907,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
907,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
907,00 €
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Lightnin 829453
Stabdurchm. × L
5/8 in. × 27 in. , 316 SS
Gewicht
14 lb
Allgemeine Beschreibung
Schwerer Fuß, Geeignet zur Befestigung von Rührmotoren usw.
Rechtliche Hinweise
Lightnin is a registered trademark of Lightnin, a unit of General Signal
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)