Merck
Z252077
Sigma-Aldrich
Nalgene® polypropylene screw-closure for dropper-dispenser bottles
closure size 24 mm
Synonym(e):
bottle closure, plastic screw cap
Größe auswählen
1 PKG
10,50 €
10,50 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
10,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
10,50 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 712150-0240
Verschlussgröße
24 mm
Allgemeine Beschreibung
Replacement polypropylene closures for use with Nalgene® narrow-mouth bottles, 24mm.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)