Merck
Z214701
ACE Rührwelle, Edelstahl 316
for flask size, 250 ‑ 1,000 mL
Größe auswählen
1 EA
228,00 €
228,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
228,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
228,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
for flask size 250 ‑ 1,000 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8074-02
Länge
42 cm , overall
Größe flaches Ende
10 cm
Wellendurchm.
10 mm
Allgemeine Beschreibung
Geschliffene und polierte Schäfte 10mm Durchmesser. Für Trubore Rührhülsen aus Glas oder PTFE. Blattaufnahme abnehmbar, passend für PTFE-Blätter. Ohne Blattaufnahme passend für die unten genannten Rührer. Die halbe Schaftlänge ist kalibriert zur Aufnahme von Rührwerkzeugen.
Rechtliche Hinweise
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)