Merck
CLS430236
Corning® large volume centrifuge tube support cushions
Synonym(e):
centrifuge tube holders, centrifuge tube support cushions, centrifuge tube supports
Größe auswählen
6 EA
148,00 €
148,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
148,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.14
148,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Materialien
polyetherimide
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
reusable
Holds 250 mL tubes
Verpackung
pack of 1
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 430236
Methode(n)
centrifugation: suitable
Farbe
gray
Allgemeine Beschreibung
Corning® centrifuge tube cushions are manufactured from polyetherimide. They provide the required support and prevent large-capacity centrifuge tubes from collapsing during centrifugation.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)