Merck
Z148024
Sigma-Aldrich
Storage bottles with septum-inlet
capacity 500 mL, PTFE stopcock
Größe auswählen
1 EA
287,00 €
287,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
287,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
287,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE stopcock
clear glass
round bottle
Verbindung
joint ST/NS24/40 threaded
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Alle Septumeinlässe mit Hahn (4mm Bohrung) für Gummisepta Z10,072-2 oder Z12,435-4.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)