Merck
Z119679
Cochranes Molekül-Modell
organic/inorganic, minit, single kit with booklet
Synonym(e):
chemistry model sets, molecular model sets
Größe auswählen
1 KIT
33,60 €
33,60 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
33,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
33,60 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Beschreibung
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Leistungsmerkmale
no. of atoms 240
no. of bonds 220
Hersteller/Markenname
Cochranes 0073
Allgemeine Beschreibung
Ein umfassendes Modellsystem mit 15 Bindungskonfigurationen und Plastikatomen in 12 Farben. Kohlenstoff in 9 Konfigurationen: Linear, trigonal (in 5 verschiedenen Winkeln), tetraedrisch, octaedrisch und trigonal-bipyramidal. In zwei Größen erhältlich: Minit ind Orbit.
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 A), Minit
ATOMS:
  • 1-prong: Hydrogen, white (50), Nitrogen, blue (10), Oxygen, red (10), Fluorine, light green (10), Sulfur, yellow (2), Chlorine, green (15)
  • 2-prong linear: Carbon, black (10), Nitrogen, blue (2)
  • 2-prong 100°: Sulfur, yellow (10)
  • 2-prong 110°: Oxygen, red (25)
  • 3-prong 120°: Carbon, black (20), Nitrogen, blue (6)
  • 4-prong tetrahedral: Carbon, black (30), Nitrogen, blue (10), Oxygen, red (10), Phosphorous, purple (5), Sulfur, yellow (5), Metal, silver (2)
  • 6-prong octahedral: Carbon, black (2), Sulfur, yellow (1), Metal, silver (2)
  • 5-prong trigonal bipyramid: Carbon, black (6), Nitrogen, blue (1), Oxygen, red (1), Phosphorous, purple (1)
  • W pegs (8)
BONDS:
  • Straw, green, 2.5 cm (80)
  • Straw, green, 2 cm (20)
  • Straw, green, 1.5 cm (80)
  • Straw, red, 3 cm (12)
  • Straw, red, 2 cm (12)
  • Straw, mixed set/26 (1)
  • St v flexible white, 5 cm (4)
  • St v flexible white, 2.5 cm (6)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.