Z153184
Cochranes Molekül-Modell
lattices, minit, classroom set with 5 texts
Synonym(e):
chemistry model sets, molecular model sets
Größe auswählen
352,00 €
Größe auswählen
About This Item
352,00 €
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Leistungsmerkmale
no. of atoms 1,470
no. of bonds 1160
Hersteller/Markenname
Cochranes 0077
Allgemeine Beschreibung
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 A), Minit
ATOMS:
- 2-prong linear: Hydrogen, white (125)
- 2-prong 155°: Oxygen, red (30)
- 2-prong 141°: Oxygen, red (30)
- 3-prong 120°: Carbon, black (150), Oxygen, red (150)
- 3-prong 90°, 135°: Oxygen, red (30)
- 4-prong 141°, 116°: Oxygen, red (30)
- 4-prong tetrahedral: Carbon, black (175), Oxygen, red (75), Sulfur, yellow (100), Halogen, green (50), Metal, silver (125)
- 6-prong octahedral: Halogen, green (100), Metal, silver (75)
- 8-prong cubic: Halogen, green (25), Metal, silver (100)
- 12-prong: Metal, silver (100)
BONDS:
- Straw, green, 2.5 cm (640)
- Straw, green, 1.5 cm (320)
- Straw, white, 10 cm (35)
- Straw, white, 3.5 cm (160)
- Straw, mixed set/26 (5)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.