Merck
Z184780
Cochranes Molekül-Modell
orbit, lattices
Synonym(e):
chemistry model sets, molecular model sets
Größe auswählen
1 KIT
56,60 €
56,60 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
56,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
56,60 €
Check Cart for Availability
Beschreibung
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Leistungsmerkmale
no. of atoms 270
no. of bonds 220
Hersteller/Markenname
Cochranes 0028
Allgemeine Beschreibung
Ein umfassendes Modellsystem mit 15 Bindungskonfigurationen und Plastikatomen in 12 Farben. Kohlenstoff in 9 Konfigurationen: Linear, trigonal (in 5 verschiedenen Winkeln), tetraedrisch, octaedrisch und trigonal-bipyramidal. In zwei Größen erhältlich: Minit ind Orbit.
Gitter für sieben Kristallsysteme,enthält 8-und 12-fach koordinierte Bindungszentren für Metalle.Mit Textkarten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.