Merck
Z126608
Sigma-Aldrich
Übergroßer Molekülbausatz
standard kit
Größe auswählen
1 KIT
539,00 €
539,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
539,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
539,00 €
Check Cart for Availability
Beschreibung
no. of flexible bonds 8
no. of rigid bonds 104
Leistungsmerkmale
no. of atoms 50
Allgemeine Beschreibung
Große, leichte Molekülmodelle zur Demonstration von organischen und anorganischen Strukturen. Modelle im Massstab 20 cm/Å und 8 cm/Å. Bindungslängen von 5.5 bis 27 cm. Atomkerne in Standardfarben Mit 5 cm Durchmesser und verstärkter Aufnahme zum Einstecken der Stäbe (Bindungen).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Modellkit:Standartkit (inklusive 12 Plastikorbitalen) Anz.Atome = 50 ; Steife Bind.=104 ; Flexible Bind. = 8 .
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Fragen
  1. What is the difference between these three products Z231312, Z231320, Z126608? There is no much information on the website.
    1 Antwort
    1. The difference between all three items is the number of molecules and bonds in each kit. Below are dimensions and the number of bonds and molecules are in each kit:
      Z126608
      • no. of flexible bonds 8
      • no. of rigid bonds 104
      • no. of atoms 50
      Z231320
      • no. of flexible bonds 32
      • no. of rigid bonds 100
      • no. of atoms 64
      Z231312
      • no. of flexible bonds 16
      • no. of rigid bonds 50
      • no. of atoms 32
      Hilfreich?