Merck
WHA77002110
Whatman® UNIFILTER® 384 well filter plates
clear polystyrene, non-sterile, DNA, 50 ea
Synonym(e):
Z746460, micro plate, multiwell plate, well plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Whatman® UNIFILTER®-Platten 384, 384 well DNA binding plate, working volume 100 μL, filter bottom with long drip director
Materialien
conical bottom natural wells
natural polypropylene
polystyrene filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
filter bottom with long drip director
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva
Whatman 7700-2110
Whatman Article No. 28420803 (US reference)
Maximales Volumen
100 μL
Größe
384 wells
Arbeitsvolumen
100 μL
Bindungsart
DNA high binding (membrane)
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Whatman UNIFILTER 384-Well-Mikroplatten mit Filterboden-Wells von Cytiva werden zur DNA-Template-Reinigung, Zellerfassung, Entfernung unerwünschter Rückstände aus Proben und Reagenzien und Entfernung von Dye Blobs in biologischen Proben verwendet.
Polystyrol-Mikroplatte zur Reinigung und Zellerfassung
Eine Mikroplatte mit hohem Durchsatz kann die Zellerfassung oder Farbstoffentfernung und andere Probenreinigungsprozesse erleichtern, die eine hohe Rückgewinnung erfordern. Whatman UNIFILTER-Mikroplatten sind aufgrund ihres langen Tropfleiters und ihrer Kompatibilität mit Gelfiltrationsmedien eine gute Wahl.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Usable with gel filtration media, allowing high-throughput removal of dye blobs
  • Long drip director prevents well-to-well cross contamination
  • Rigid, clear polystyrene microplate can withstand centrifugation
  • Membrane media option of DNA binding polymer or glass microfiber
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
UNIFILTER is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)