WHA77001101
Whatman® UNIFILTER® 384 well filter plates
clear polystyrene, non-sterile, dye-terminator, 50 ea
Synonym(e):
384 well plates, Z746363, micro plates, well plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® UNIFILTER®-Platten 384, size 384 wells, Dye removal plate, well maximum volume 100 μL, GF/C, clear polystyrene, filter bottom with long drip director
Materialien
conical bottom natural wells
natural polypropylene
polystyrene membrane
Leistungsmerkmale
GF/C, clear polystyrene, filter bottom with long drip director
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 7700-1101
Whatman Article No. 28420789 (US reference)
Größe
384 wells
Maximales Well-Volumen
100 μL
Well-Arbeitsvolumen
100 μL
Porengröße
0.45 μm
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Polystyrol-Mikroplatte zur Reinigung und Zellerfassung
Eine Mikroplatte mit hohem Durchsatz kann die Zellerfassung oder Farbstoffentfernung und andere Probenreinigungsprozesse erleichtern, die eine hohe Rückgewinnung erfordern. Whatman UNIFILTER-Mikroplatten sind aufgrund ihres langen Tropfleiters und ihrer Kompatibilität mit Gelfiltrationsmedien eine gute Wahl.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Verwendbar mit Gelfiltrationsmedien, ermöglicht eine Entfernung von Dye Blobs mit hohem Durchsatz
- Der lange Tropfleiter verhindert eine Kreuzkontaminierung zwischen den Wells
- Die starre, transparente Polystyrol-Mikrotiterplatte hält einer Zentrifugation stand
- Membranmedium optional aus DNA-bindendem Polymer oder Glasmikrofaser
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)