Merck
W489811
Sigma-Aldrich
(E)-5-Octenal
≥95%, stabilized
Synonym(e):
Pomelo aldehyde
Größe auswählen
W489811-SAMPLE-K
66,10 €
25 G
204,00 €
100 G
377,00 €
66,10 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W489811-SAMPLE-K
66,10 €
25 G
204,00 €
100 G
377,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.20
FEMA-Nummer:
4898
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
66,10 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Enthält
alpha-tocopherol as stabilizer
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
grapefruit; citrus
SMILES String
O=CCCC\C=C\CC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h3-4,8H,2,5-7H2,1H3/b4-3+
InChIKey
ZUSUVEKHEZURSD-ONEGZZNKSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F
Flammpunkt (°C)
56 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)